4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
PC302149-1G
PC302149-5G
PC302149-10G
APOSPC302149-1GEA
128
EUR
APOSPC302149-1G
APOSPC302149-5G
APOSPC302149-10G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formel:
C₁₀H₉F₄NO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04116014 CAS-Nummer: 1260004-58-7 |