3-Chloro-2,6-difluoro-DL-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
PC302138-1G PC302138-5G PC302138-10G
APOSPC302138-1GEA 116 EUR
APOSPC302138-1G APOSPC302138-5G APOSPC302138-10G
3-Chloro-2,6-difluoro-DL-phenylalanine
3-Chloro-2,6-difluoro-DL-phenylalanine
Formel: C₉H₈ClF₂NO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04116006
CAS-Nummer: 1260006-14-1