2-Fluoro-5-methyl-DL-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
PC302135-1G
PC302135-5G
APOSPC302135-1GEA
116
EUR
APOSPC302135-1G
APOSPC302135-5G
2-Fluoro-5-methyl-DL-phenylalanine
2-Fluoro-5-methyl-DL-phenylalanine
Formel:
C₁₀H₁₂FNO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06660228 CAS-Nummer: 1043500-50-0 |