2,4-Dichloro-5-fluoro-DL-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
PC302122-1G PC302122-5G PC302122-10G
APOSPC302122-1GEA 171 EUR
APOSPC302122-1G APOSPC302122-5G APOSPC302122-10G
2,4-Dichloro-5-fluoro-DL-phenylalanine
2,4-Dichloro-5-fluoro-DL-phenylalanine
Formel: C₉H₈Cl₂FNO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06660184
CAS-Nummer: 1259982-14-3