3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302089-1G
PC302089-5G
APOSPC302089-1GEA
246
EUR
APOSPC302089-1G
APOSPC302089-5G
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel:
C₈H₅ClF₄O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD23795328 CAS-Nummer: 1431329-79-1 |