2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302073-1G PC302073-5G
APOSPC302073-1GEA 69.6 EUR
APOSPC302073-1G APOSPC302073-5G
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₉H₅F₇O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09258672
CAS-Nummer: 1017778-42-5