2-[2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302017-1G
PC302017-5G
APOSPC302017-1GEA
144
EUR
APOSPC302017-1G
APOSPC302017-5G
2-[2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol 95%
2-[2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Formel:
C₉H₈F₄O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06660360 CAS-Nummer: 886761-81-5 |