2,5-Dimethyl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC3017-1G
PC3017-5G
PC3017-25G
APOSPC3017-1GEA
55.1
EUR
APOSPC3017-1G
APOSPC3017-5G
APOSPC3017-25G
2,5-Dimethyl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole 97%
2,5-Dimethyl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole
Formel:
C₁₃H₁₂F₃N Schmelzpunkt: 70…72 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00085042 CAS-Nummer: 570-05-8 |