Ethyl 2-bromo-4-fluorobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC300979-1G PC300979-5G
APOSPC300979-1GEA 87 EUR
APOSPC300979-1G APOSPC300979-5G
Ethyl 2-bromo-4-fluorobenzoate
Ethyl 2-bromo-4-fluorobenzoate
Formel: C₉H₈BrFO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06204924
CAS-Nummer: 651341-68-3