1,1,1-Trifluoro-3-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]propan-2-ol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC300871-1G PC300871-250MG PC300871-5G
APOSPC300871-1GEA 69.6 EUR
APOSPC300871-1G APOSPC300871-250MG APOSPC300871-5G
1,1,1-Trifluoro-3-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]propan-2-ol
1,1,1-Trifluoro-3-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]propan-2-ol
Formel: C₉H₁₇F₃N₂O₂
Molekulargewicht: 242.239 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02082049
CAS-Nummer: 477847-03-3