4-Bromo-7-fluoro-1-benzofuran
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC300796-1G
PC300796-250MG
APOSPC300796-1GEA
219
EUR
APOSPC300796-1G
APOSPC300796-250MG
4-Bromo-7-fluoro-1-benzofuran
4-Bromo-7-fluoro-1-benzofuran
Formel:
C₈H₄BrFO Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11877826 CAS-Nummer: 1194376-46-9 |