4-Chloro-N-[2-piperidin-1-yl-5-(trifluoromethyl)phenyl]butanamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC300758-1G
PC300758-5G
APOSPC300758-1GEA
199
EUR
APOSPC300758-1G
APOSPC300758-5G
4-Chloro-N-[2-piperidin-1-yl-5-(trifluoromethyl)phenyl]butanamide
4-Chloro-N-[2-piperidin-1-yl-5-(trifluoromethyl)phenyl]butanamide
Formel:
C₁₆H₂₀ClF₃N₂O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD27995626 CAS-Nummer: 1858255-70-5 |