Ethyl 5-chloro-2-fluorobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC300718-1G
PC300718-5G
APOSPC300718-1GEA
97.3
EUR
APOSPC300718-1G
APOSPC300718-5G
Ethyl 5-chloro-2-fluorobenzoate
Ethyl 5-chloro-2-fluorobenzoate
Formel:
C₉H₈ClFO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06205125 CAS-Nummer: 773139-56-3 |