Ethyl 2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
PC300712-1G
PC300712-5G
APOSPC300712-1GEA
102
EUR
APOSPC300712-1G
APOSPC300712-5G
Ethyl 2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoate
Ethyl 2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoate
Formel:
C₁₀H₈F₃NO₄ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12406841 CAS-Nummer: 702673-02-7 |