1-(4-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}phenyl)ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
PC300647-1G PC300647-10G PC300647-5G
APOSPC300647-1GEA 193 EUR
APOSPC300647-1G APOSPC300647-10G APOSPC300647-5G
1-(4-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}phenyl)ethanone
1-(4-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}phenyl)ethanone
Formel: C₁₃H₉F₃N₂O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11846260
CAS-Nummer: 1227954-94-0