2-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
PC300537-1G
PC300537-5G
PC300537-10G
APOSPC300537-1GEA
186
EUR
APOSPC300537-1G
APOSPC300537-5G
APOSPC300537-10G
2-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
2-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₉H₄BrClF₃N₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12861968 CAS-Nummer: 1183812-46-5 |