tert-Butyl 4-hydroxy-4-({[4-methyl-5-(trifluoromethyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]thio}methyl)piperidine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC300530-1G PC300530-5G
APOSPC300530-1GEA 296 EUR
APOSPC300530-1G APOSPC300530-5G
tert-Butyl 4-hydroxy-4-({[4-methyl-5-(trifluoromethyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]thio}methyl)piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-hydroxy-4-({[4-methyl-5-(trifluoromethyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]thio}methyl)piperidine-1-carboxylate
Formel: C₁₅H₂₃F₃N₄O₃S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD23381090
CAS-Nummer: 1440535-72-7