1-(4-Fluorophenoxy)-3-{[4-methyl-5-(trifluoromethyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]thio}propan-2-ol
Lieferant: Apollo Scientific
PC300529-1G PC300529-5G
APOSPC300529-1GEA 296 EUR
APOSPC300529-1G APOSPC300529-5G
1-(4-Fluorophenoxy)-3-{[4-methyl-5-(trifluoromethyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]thio}propan-2-ol
1-(4-Fluorophenoxy)-3-{[4-methyl-5-(trifluoromethyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]thio}propan-2-ol
Formel: C₁₃H₁₃F₄N₃O₂S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD23381087
CAS-Nummer: 1440535-63-6