(3E)-4-(Dimethylamino)-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC300525-1G
PC300525-5G
APOSPC300525-1GEA
176
EUR
APOSPC300525-1G
APOSPC300525-5G
(3E)-4-(Dimethylamino)-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
(3E)-4-(Dimethylamino)-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
Formel:
C₆H₈F₃NO Schmelzpunkt: 56…57 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00764476 CAS-Nummer: 127223-93-2 |