4-[(4-Fluoro-3-nitrophenyl)amino]-4-oxobut-2-enoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC300523-1G
PC300523-5G
APOSPC300523-1GEA
116
EUR
APOSPC300523-1G
APOSPC300523-5G
4-[(4-Fluoro-3-nitrophenyl)amino]-4-oxobut-2-enoic acid
4-[(4-Fluoro-3-nitrophenyl)amino]-4-oxobut-2-enoic acid
Formel:
C₁₀H₇FN₂O₅ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00587688 CAS-Nummer: 524731-77-9 |