5-(Trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-(Trifluoromethyl)benzo[d]oxazole
PC300509-1G PC300509-250MG PC300509-5G
APOSPC300509-1GEA 248 EUR
APOSPC300509-1G APOSPC300509-250MG APOSPC300509-5G
5-(Trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole 95%
5-(Trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
Formel: C₈H₄F₃NO
Siedepunkt: 40…42 °C (1 mm Hg)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19374815
CAS-Nummer: 1267217-46-8