3-(Morpholin-4-yl)-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC300010-1G
PC300010-100MG
PC300010-250MG
PC300010-500MG
APOSPC300010-1GEA
778
EUR
APOSPC300010-1G
APOSPC300010-100MG
APOSPC300010-250MG
APOSPC300010-500MG
3-(Morpholin-4-yl)-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
3-(Morpholin-4-yl)-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
Formel:
C₁₁H₁₁F₃N₂O₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28154809 CAS-Nummer: 1980040-34-3 |