4-Fluoro-1H-benzimidazole 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC2936-1G PC2936-5G
APOSPC2936-1GEA 128 EUR
APOSPC2936-1G APOSPC2936-5G
4-Fluoro-1H-benzimidazole 98%
4-Fluoro-1H-benzimidazole
Formel: C₇H₅FN₂
Schmelzpunkt: 165 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08729272
CAS-Nummer: 5847-89-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR