3-[(2-Fluorophenyl)amino]propanoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Amino-N-(2-fluorophenyl)propionic acid
PC2927-1G PC2927-5G PC2927-250MG
APOSPC2927-1GEA 89.9 EUR
APOSPC2927-1G APOSPC2927-5G APOSPC2927-250MG
3-[(2-Fluorophenyl)amino]propanoic acid 97%
3-[(2-Fluorophenyl)amino]propanoic acid
Formel: C₉H₁₀FNO₂
Schmelzpunkt: 100…101 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07784302
CAS-Nummer: 38470-19-8