3',5'-Difluoro-4'-methoxypropiophenone 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,6-Difluoro-4-propanoylanisole, 1-(3,5-Difluoro-4-methoxyphenyl)propan-1-one
PC2848-1G
PC2848-250MG
APOSPC2848-1GEA
321
EUR
APOSPC2848-1G
APOSPC2848-250MG
3',5'-Difluoro-4'-methoxypropiophenone 97%
3',5'-Difluoro-4'-methoxypropiophenone
Formel:
C₁₀H₁₀F₂O₂ Siedepunkt: 203…204 °C Schmelzpunkt: 44478 °C Dichte: 1.451 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: >100 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00042509 CAS-Nummer: 71292-82-5 |