(E)-1-(2,6-Difluorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC28289-1G PC28289-250MG
APOSPC28289-1GEA 708 EUR
APOSPC28289-1G APOSPC28289-250MG
(E)-1-(2,6-Difluorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
(E)-1-(2,6-Difluorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
Formel: C₁₁H₁₁F₂NO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02089573
CAS-Nummer: 138716-25-3