4-Methyl-2-(methylthio)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC28288-1G PC28288-250MG
APOSPC28288-1GEA 574 EUR
APOSPC28288-1G APOSPC28288-250MG
4-Methyl-2-(methylthio)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
4-Methyl-2-(methylthio)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formel: C₇H₇F₃N₂S
Molekulargewicht: 208.204 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20486197
CAS-Nummer: 62772-91-2