4-Chloro-N-((dimethylamino)methylene)-2-fluorobenzamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC28282-1G PC28282-250MG
APOSPC28282-1GEA 104 EUR
APOSPC28282-1G APOSPC28282-250MG
4-Chloro-N-((dimethylamino)methylene)-2-fluorobenzamide
4-Chloro-N-((dimethylamino)methylene)-2-fluorobenzamide
Formel: C₁₀H₁₀ClFN₂O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31812109
CAS-Nummer: 2379917-17-4