2-(6-Oxo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-1(6H)-yl)acetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC28266-1G PC28266-250MG
APOSPC28266-1GEA 685 EUR
APOSPC28266-1G APOSPC28266-250MG
2-(6-Oxo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-1(6H)-yl)acetonitrile
2-(6-Oxo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-1(6H)-yl)acetonitrile
Formel: C₇H₄F₃N₃O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD29042744
CAS-Nummer: 1823188-13-1
UN-Nummer: 3439
ADR: 6.1,III