2-Chloro-5-fluoro-4-hydrazinylpyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC28265-1G PC28265-250MG
APOSPC28265-1GEA 261 EUR
APOSPC28265-1G APOSPC28265-250MG
2-Chloro-5-fluoro-4-hydrazinylpyrimidine
2-Chloro-5-fluoro-4-hydrazinylpyrimidine
Formel: C₄H₄ClFN₄
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16876982
CAS-Nummer: 1314936-62-3