4-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole-2(3H)-thione
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC28263-1G PC28263-250MG
APOSPC28263-1GEA 524 EUR
APOSPC28263-1G APOSPC28263-250MG
4-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole-2(3H)-thione
4-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole-2(3H)-thione
Formel: C₄H₃F₃N₂S
Molekulargewicht: 168.14 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28676943
CAS-Nummer: 149432-40-6