1,3-Difluoro-2-iodo-5-methoxybenzene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC28254-100MG PC28254-1G PC28254-250MG
APOSPC28254-100MGEA 154 EUR
APOSPC28254-100MG APOSPC28254-1G APOSPC28254-250MG
1,3-Difluoro-2-iodo-5-methoxybenzene
1,3-Difluoro-2-iodo-5-methoxybenzene
Formel: C₇H₅F₂IO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20040388
CAS-Nummer: 1140622-69-0