4,8-Dichloro-7-fluoroquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC28246-1G PC28246-250MG
APOSPC28246-1GEA 281 EUR
APOSPC28246-1G APOSPC28246-250MG
4,8-Dichloro-7-fluoroquinoline
4,8-Dichloro-7-fluoroquinoline
Formel: C₉H₄Cl₂FN
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28010388
CAS-Nummer: 1065093-08-4