5-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2821-10G PC2821-1G PC2821-5G
APOSPC2821-10GEA 282 EUR
APOSPC2821-10G APOSPC2821-1G APOSPC2821-5G
5-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
5-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formel: C₇H₄ClF₃N₂O₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04972735
CAS-Nummer: 914637-23-3