2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzoic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2809-1G PC2809-250MG PC2809-5G
APOSPC2809-1GEA 144 EUR
APOSPC2809-1G APOSPC2809-250MG APOSPC2809-5G
2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzoic acid 98%
2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₇FO₃
Schmelzpunkt: 170…175 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08741375
CAS-Nummer: 214554-18-4