3’-Bromo-5’-fluoro-2’-hydroxyacetophenone

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-(3-Bromo-5-fluoro-2-hydroxyphenyl)ethanone

PC27937-1G PC27937-250MG PC27937-5G
APOSPC27937-1GEA 377 EUR
APOSPC27937-1G APOSPC27937-250MG APOSPC27937-5G
3’-Bromo-5’-fluoro-2’-hydroxyacetophenone
3’-Bromo-5’-fluoro-2’-hydroxyacetophenone
Formel: C₈H₆BrFO₂
Schmelzpunkt: 94…97 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16742831
CAS-Nummer: 393-62-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR