4-Bromo-2-fluorobenzyl fluoride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC27931-1G PC27931-250MG
APOSPC27931-1GEA 609 EUR
APOSPC27931-1G APOSPC27931-250MG
4-Bromo-2-fluorobenzyl fluoride 95%
4-Bromo-2-fluorobenzyl fluoride
Formel: C₇H₅BrF₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31664908
CAS-Nummer: 2244086-30-2
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,III