2-Bromo-5-fluorobenzyl fluoride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC27928-1G
PC27928-250MG
APOSPC27928-1GEA
671
EUR
APOSPC27928-1G
APOSPC27928-250MG
2-Bromo-5-fluorobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-5-fluorobenzyl fluoride
Formel:
C₇H₅BrF₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD31664907 CAS-Nummer: 2244085-04-7 UN-Nummer: 3265 ADR: 8,III |