2-({[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-4,4-difluorobutanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC27861-100MG
PC27861-1G
PC27861-250MG
APOSPC27861-100MGEA
561
EUR
APOSPC27861-100MG
APOSPC27861-1G
APOSPC27861-250MG
2-({[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-4,4-difluorobutanoic acid
2-({[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-4,4-difluorobutanoic acid
Formel:
C₁₉H₁₇F₂NO₄ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06738956 CAS-Nummer: 1260640-43-4 |