2',6'-Dichloro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2552E-1G PC2552E-250MG
APOSPC2552E-1GEA 77.3 EUR
APOSPC2552E-1G APOSPC2552E-250MG
2',6'-Dichloro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
2',6'-Dichloro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formel: C₉H₅Cl₂F₃O
Siedepunkt: 58 °C (0,6 mm Hg)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00221015
CAS-Nummer: 175205-88-6