2,4-Dimethyl-3-fluorobromobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2,4-Dimethyl-3-fluoro-bromobenzene
PC2447-1G
PC2447-500MG
PC2447-5G
APOSPC2447-1GEA
311
EUR
APOSPC2447-1G
APOSPC2447-500MG
APOSPC2447-5G
2,4-Dimethyl-3-fluorobromobenzene
2,4-Dimethyl-3-fluorobromobenzene
Formel:
C₈H₈BrF Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00079714 CAS-Nummer: 26584-26-9 |