1-Bromo-2-fluoro-2-methylpropane 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2438-1G PC2438-500MG
APOSPC2438-1GEA 241 EUR
APOSPC2438-1G APOSPC2438-500MG
1-Bromo-2-fluoro-2-methylpropane 95%
1-Bromo-2-fluoro-2-methylpropane
Formel: C₄H₈BrF
Siedepunkt: 95…96 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04972692
CAS-Nummer: 19869-78-4
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,III