(2-Bromo-1,1-difluoroethyl)benzene
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Bromo-1,1-difluoro-1-phenylethane, β,β-Difluorophenethyl bromide
PC2359-1G PC2359-250MG
APOSPC2359-1GEA 429 EUR
APOSPC2359-1G APOSPC2359-250MG
(2-Bromo-1,1-difluoroethyl)benzene
(2-Bromo-1,1-difluoroethyl)benzene
Formel: C₈H₇BrF₂
Siedepunkt: 55…56 °C (2 mm Hg)
Schmelzpunkt: –26…–24 °C
Dichte: 1.534 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07777119
CAS-Nummer: 108661-89-8