Dibromo(fluoro)acetic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC2253M-1G PC2253M-5G PC2253M-250MG
APOSPC2253M-1GEA 142 EUR
APOSPC2253M-1G APOSPC2253M-5G APOSPC2253M-250MG
Dibromo(fluoro)acetic acid 97%
Dibromo(fluoro)acetic acid
Formel: C₂HBr₂FO₂
Siedepunkt: 130 °C (60 mm Hg)
Schmelzpunkt: 40…41 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00069082
CAS-Nummer: 353-99-1
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,III