3,4-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2239-1G PC2239-250MG
APOSPC2239-1GEA 209 EUR
APOSPC2239-1G APOSPC2239-250MG
3,4-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
3,4-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₉H₄F₆O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07779330
CAS-Nummer: 133804-66-7