4-Ethyl-3-fluorophenol ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC210136-1G PC210136-5G
APOSPC210136-1GEA 467 EUR
APOSPC210136-1G APOSPC210136-5G
4-Ethyl-3-fluorophenol ≥98%
4-Ethyl-3-fluorophenol
Formel: C₈H₉FO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16658621
CAS-Nummer: 326493-65-6