Ethyl 6-fluoro-4-hydroxy-2-naphthoate ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC210131-1G
PC210131-250MG
APOSPC210131-1GEA
1060
EUR
APOSPC210131-1G
APOSPC210131-250MG
Ethyl 6-fluoro-4-hydroxy-2-naphthoate ≥98%
Ethyl 6-fluoro-4-hydroxy-2-naphthoate
Formel:
C₁₃H₁₁FO₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD13181239 CAS-Nummer: 1093073-40-5 |