3-(Difluoromethoxy)cyclobutane-1-carboxylic acid ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC210130-100MG PC210130-250MG
APOSPC210130-100MGEA 476 EUR
APOSPC210130-100MG APOSPC210130-250MG
3-(Difluoromethoxy)cyclobutane-1-carboxylic acid ≥98%
3-(Difluoromethoxy)cyclobutane-1-carboxylic acid
Formel: C₆H₈F₂O₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28383706
CAS-Nummer: 1803603-34-0