2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]sulphanyl}ethan-1-amine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC210084-1G
PC210084-500MG
APOSPC210084-1GEA
223
EUR
APOSPC210084-1G
APOSPC210084-500MG
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]sulphanyl}ethan-1-amine hydrochloride
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]sulphanyl}ethan-1-amine hydrochloride
Formel:
C₈H₈ClF₃N₂S·ClH Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08447118 CAS-Nummer: 1177351-21-1 |