8-Chloro-3-(2,6-dichlorophenyl)-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
PC210081-1G PC210081-500MG
APOSPC210081-1GEA 741 EUR
APOSPC210081-1G APOSPC210081-500MG
8-Chloro-3-(2,6-dichlorophenyl)-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyridine
8-Chloro-3-(2,6-dichlorophenyl)-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyridine
Formel: C₁₄H₆Cl₃F₃N₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28506330
CAS-Nummer: 1708126-02-6